VWR® Traceable®, Korkeusmittari, barometri ja lämpömittari
Toimittaja: VWR Collection
620-1922EA 416 EUR
620-1922
VWR® Traceable®, Korkeusmittari, barometri ja lämpömittari
Barometrit
Kevyellä ja kompaktilla laitteella voidaan mitata ilmanpainetta, lämpötilaa ja korkeutta. Graafinen näyttö ilmanpaineen muutoksen suunnalle. Kello ja ajastin.
  • Rugged shock resistant case
  • Clock with time of day and stopwatch
  • Graphically displays barometric pressure trend
Conforms ISO 17025. Traceable to standard provided by NIST.
W×D×H: 95×70×19 mm
Weight: 100 g
Sertifikaatit: Täyttää ISO 17025 standardin vaatimukset, A2LA:n akkreditoitu laboratorio todistaa NIST-standardien mukaisen jäljitettävyyden.
Toimitustiedot: Toimitukseen kuuluu kaksi paristoa ja rannelenkki.