Kahden geelin valulaitteet
Toimittaja: Hoefer
732-2382EA 334 EUR
732-2382 HOEFSE249 HOEFSE246 HOEFSE282N-2 HOEFSE6009 HOEFSE6003U-2
Kahden geelin valulaitteet
Blottauskitit
Sisältää valukorin, valupuristimet tarvikkeineen, tiivistesarjan ja ohjaimet. Lasilevyt, kammat ja erotuspalat on tilattava erikseen.
Tilaustiedot: Glass plates, combs and spacers need to be ordered separately.