Salicylohydroxamic acid 99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
132620050.EA 32 EUR
132620050. 132620250.
Salicylohydroxamic acid 99%
Salicylohydroxamic acid
Kaava: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Sulamispiste: 177…185 °C (haj. lämpötila)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00002110
CAS-numero: 89-73-6
EINECS: 201-934-3
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Pink-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.67 to 9.11 % N
Specific optical rotation +6.5° to +9.5° (20°C, 589 nm) c=5 in 1N HCl