Deuteriumoksidi (99.90% D) for NMR spectroscopy
Toimittaja: VWR Chemicals
84541.1000EA 2560 EUR
84541.1000 84541.0500 84541.0026 84541.0100 84541.0011 84541.0025
Deuteriumoksidi (99.90% D) for NMR spectroscopy
Deuteriumoksidi
Kaava: D₂O
MW: 20 g/mol
Kiehumispiste: 101,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 3,8 °C
Tiheys: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00044636
CAS-numero: 7789-20-0
EINECS: 232-148-9
Merck Index: 12,02984
Order Now
Testitulosten erittely
Isotopic enrichment (FT NMR 400 MHz)(D) Min. 99.90 %
1H-NMR Conforms to reference