N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) for peptide synthesis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00574.2500 1.00574.4000
1.00574.2500EA 340 EUR
1.00574.2500 1.00574.4000
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP) for peptide synthesis, Supelco®
N-Metyyli-2-pyrrolidoni (NMP)
Kaava: C₅H₉NO
Kiehumispiste: 202 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –24 °C
Tiheys: 1,033 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 91 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003193
CAS-numero: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM