Suihkepullo, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Toimittaja: Bürkle
LaboPlast®
215-2962EA 24.2 EUR
215-2962 215-2963 215-2961
Suihkepullo, Turn 'n' Spray, LaboPlast®
Pullot Aerosolisuihkepullot
LDPE, translucent, PP spray attachment, PE tubing, stainless steel weight.
  • Suihkutus jatkuu keskeytyksettä, vaikka pullon kääntäisi ylösalaisin
  • Säädettävä sumutuspää, halkaisija 0,6 mm
  • Yhdellä painalluksella ruiskutettava määrä: 1,2 ml ±0,1
Tavallisia suihkepulloja ei voi käyttää ylösalaisin, sillä suihkutusmekanismi ei toimi, jos imuputki ei enää ole nesteessä. Mutta Turn 'n' Spray -suihkepullo onkin erilainen, koska sillä voi suihkuttaa miten päin tahansa. Siksi ulotut hankaliinkin kohteisiin helposti ja vaivattomasti.
Spraying upside down is not possible with standard spray bottles. As soon as the suction tube is no longer immersed in liquid, it cannot spray. Not so with the overhead spray bottle Turn 'n' Spray. It features a special technology that allows you to spray from any position. That means it can spray practically and conveniently from any direction and reach hard to access places easily and without straining.