VWR®, Suppilo, lyhyt varsi, kertakäyttöinen
Toimittaja: VWR
VWR®
221-0251EA 27.3 EUR
VWRU414004-289 221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Suppilo, lyhyt varsi, kertakäyttöinen
Suppilot Suodatussuppilot Suodatussuppilot
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Hyvä lämmönkestävyys
  • PP-suppilot voi autoklavoida
Soveltuu käytettäväksi tavallisen suodatinpaperin kanssa.