VWR®, Suppilot, pulveri
Toimittaja: VWR
VWR®
221-0239EA 23.2 EUR
221-0239 VWRU414004-271 VWRU414004-272 221-0240 221-0241 221-0242
VWR®, Suppilot, pulveri
Suppilot Jauhesuppilot
PP, läpikuultava.
  • Rinnakkainen varsi vähentää jauheen pakkaantumista
  • Ulkopuolella olevat nystyrät helpottavat ilman poistumista
  • Erinomainen kemikaalin- ja lämmönkestävyys
  • Autoklavoitavissa
Jauhemaisten materiaalien siirtämiseen. Voidaan käyttää myös nesteiden kanssa.