VWR®, Suppilot, analyyttinen
Toimittaja: VWR
VWR®
221-0246EA 11.8 EUR
221-0246 VWRU414004-277 VWRU414004-278 221-0247 VWRU414004-275 221-0248 221-0249 VWRU414004-276 VWRU414004-273 VWRU414004-274 VWRU414004-279 VWRU414004-280 221-0250 221-0243 VWRI221-0246S 221-0244 221-0245
VWR®, Suppilot, analyyttinen
Suppilot Suodatussuppilot Analyysisuppilot
PP, läpikuultava.
  • Sisäpuolella 58°:n kulmassa olevat nystyrät nopeuttavat suodatusta
  • Ulkopuolella olevat nystyrät helpottavat ilman poistumista suodatinpaperin alta
  • Erinomainen kemikaalin- ja lämmönkestävyys
Suunniteltu käytettäväksi tavallisen suodatinpaperin kanssa. Kartiokulma 60°.