Stirring shafts, plain
Toimittaja: Cowie
COWI005.1019100EXEA 377 EUR
COWI005.1019100EX COWI005.100830EX COWI005.101275EX COWI005.101265EX COWI005.1016750EX COWI005.100850EX COWI005.101065EX COWI005.101030EX COWI005.101050EX COWI005.1016100EX COWI005.1019750EX COWI005.101250EX
Stirring shafts, plain
Sekoittajat Sekoitussauvat
Plain stirring shafts made of encapsulated stainless steel core with exposed end.