Faecal containers with screw cap
Toimittaja: LP Italiana
LPIT109447EA 385 EUR
LPIT109447 LPIT109448 LPIT109148 LPIT109247 LPIT109248 LPIT109047 LPIT109048 LPIT109147
Faecal containers with screw cap
Diagnostiset testit Clinical Sample Collection/Preparation Faeces Sample Collection
Containers made of PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Easy to clean
With or without spoon and label.
Varoitus: *Tällä sivulla olevat tuotteet eivät kuulu EU -direktiivin 2019/904 soveltamisalaan