Metyleenisininen 10 g/l vesiliuos
Toimittaja: VWR Chemicals
6129.9010EA 449 EUR
6129.9010 6129.1000
Metyleenisininen 10 g/l vesiliuos
Metyleenisininen
Kaava: C₁₆H₁₈ClN₃S
MW: 319,86 g/mol
Tiheys: 1,01 g/cm³ (20 °C)
MDL numero: MFCD00150008
CAS-numero: 61-73-4
EINECS: 200-515-2
Order Now
Testitulosten erittely
Identification Passes test
Control weight QC checked