Kolvi, päärynänmuotoinen, kaksikaula
Toimittaja: Witeg
WITG0.663.050EA 61.7 EUR
WITG0.663.050 WITG0.663.025 WITG0.663.250.E WITG0.663.100
Kolvi, päärynänmuotoinen, kaksikaula
Kolvit ja erlenmeyerit Päärynäkolvit
Borosilicate glass 3.3.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
The conical geometry makes them ideal for small-scale reactions.