N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
Vaara
693015-25EA 860 EUR
693015-25 693015-5 693015-1KG
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12), Millipore®
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Kaava: C₁₇H₃₇NO₃S
MW: 335,55 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00036909
CAS-numero: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
UN: 3261
ADR: 8,II