Rubber washers
Toimittaja: Deutsch & Neumann
DENE2401265EA 7.8 EUR
DENE2401265 DENE2403575 DENE2404010 DENE2402570
Rubber washers
Sulkijakalvot ja -matot Tiivisterenkaat
These washers are made from red natural rubber.
  • Hardness 40 Shore A