Homogenisaattori, POLYTRON®, PT 6100 D
Toimittaja: Kinematica
POLYTRON®
431-0220EA 4530 EUR
431-0220 431-0219 431-0194
Homogenisaattori, POLYTRON®, PT 6100 D
Homogenisaattorit Homogenisaattorit, pöytämalli
Pystymalli, tilavuusalue 0,1 ml to 30 litraa. PT 6100D homogenoi tarkasti ja toistettavasti jopa 30 litran näytemäärät. Toiminta-ajan ja nopeuden voi valita, ja niitä voi säätää lämpötilan monitoroinnin yhteydessä. Laitetta ohjataan kalvonäppäimistöllä tai tietokoneen KIN-ohjelmistolla RS232-liitännän kautta.
  • Valittavana on yli 30 dispergointiterää/-leikkuria, joiden mallit, koot ja materiaalit vaihtelevat
  • Nopeasti liikkuva kärki (jopa 32 m/s) pienentää hiukkaset tehokkaasti
  • Turvallinen pikaliitäntä nopeuttaa puhdistettavien disperointileikkurien vaihtamista
  • Älykäs ohjaustoiminto pitää nopeuden tasaisena, vaikka kuorma muuttuisikin
  • Pehmeä käynnistys, ylikuormitussuojaus ja nopeuden vakautus
  • Kolme toimintatilaa: STANDARD, TIMER ja AUTO
  • Digitaalisessa käyttöliittymässä on LCD-näyttö ja näppäimistö. Sitä käytetään prosessiparametrien määrittämiseen ja tarkasteluun
Sertifikaatit: Standardin DIN EN 60529 vaatimusten mukainen kotelointiluokka: IP 20. Turvallisuus standardin IEC/EN 61010-2-51 mukainen
Tilaustiedot: Käyttöyksikön mukana toimitetaan tietokoneohjelmisto ja tietokoneen liitäntäkaapeli. Dispergointiterät/-leikkurit ja telineet on tilattava erikseen.