Kuivaustelineet, pöytämalliset, LaboPlast®
Toimittaja: Bürkle
LaboPlast®
141-0257EA 206 EUR
141-0257 141-0259 141-0258
Kuivaustelineet, pöytämalliset, LaboPlast®
Koeputkitelineet Kuivatustelineet
PVC-teline, PP-tapit.
  • Tukeva pöytämallinen teline, voidaan käyttää molemmin puolin
  • Tapit napsautetaan paikoilleen
  • Keräysastia on helppo irrottaa tyhjennystä varten
Tukevat tapit asetetaan yksi kerrallaan telineen aukkoihin, ne kiinnitetään naksauttamalla paikoilleen. Tappien paikkoja voi muuttaa milloin tahansa. Eripituisia tappeja käyttämällä (60, 100 ja jatkettu 150 mm:n malli) kuivatusteline voidaan mukauttaa mille tahansa kuivattavalle esineelle sopivaksi.