Storage tubes, 2D barcoded, Matrix™
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Matrix®
MATRSP-3744BLKEA
0
EUR
MATRSP-3744BLK
MATR3742AMB-BR
479-1036
479-1037
MATR3745-WP-BR
MATR3745AMB-BR
479-2040
479-2042
479-1030
479-2041
479-1194
MATR3725
479-1230
479-1032
479-2044
479-2043
479-1031
479-1033
MATR3743AMB
479-1047
479-1046
479-1048
479-2019
479-1041
479-1040
479-1042
MATR3740YEL
479-1045
479-2026
479-1058
479-2025
479-1057
479-2028
479-1016
479-1015
479-2027
479-1059
479-1337
479-2029
479-1017
MATR3740WHI
479-1052
479-2020
MATR3746
479-1051
479-2022
479-2021
479-2024
479-1056
479-2023
479-2037
479-1025
479-1024
479-2036
479-1027
479-2039
479-1026
479-2038
479-1029
479-1227
479-1226
479-1028
479-1229
479-1228
479-1061
MATRSP-3744ORG
479-1060
479-2031
479-2196
479-1063
479-1062
479-2030
479-1065
479-2033
479-2032
479-1020
479-2035
479-1023
479-2034
479-1022
479-1066
Storage tubes, 2D barcoded, Matrix™
Näytevialit ja pienet näyteastiat