HERAcell® i -sarjan CO₂-inkubaattorien vakaat ja tarkasti ohjattavat kasvatusolosuhteet suojaavat solu- ja kudosviljelmiä kontaminoitumiselta tehokkaasti. CO₂-pitoisuus ja lämpötila palautuvat asetettuun arvoon nopeasti, mikä edistää solujen kasvua. Myynnissä on kahta eri kokoa ja kahta sisäkammiomallia, joista toinen on ruostumatonta terästä ja toinen antimikrobista kuparia (estää todistetusti bakteerien ja sienien kasvua). Malleissa on vakiona korkealaatuiset lämmönjohtavuusanturit (TC).
- Optimum growth cultures thanks to secure and stable incubation conditions
- Large, directly heated water reservoir provides recovery times that are up to five times faster than conventional water pans to minimise culture desiccation
- Fan-assisted circulation provides more efficient circulation of critical temperature, gas and humidity conditions to provide healthy, uniform cells. These standardised conditions contribute to less variation and more reproducible results
- Exclusive ContraCon high temperature decontamination routine - a 90 °C moist heat disinfection cycle. Independent third party tests prove elimination of biological contaminants including fungal mould, vegetative and spore forms of bacteria, including mycoplasma
- Cultures protected from drying out by fast humidity recovery times
iCAN™ (Interactive Control Access Navigator) -kosketusnäytöllä valvonta ja ohjaus on helppoa. Näyttö myös helpottaa tärkeiden inkubaatioparametrien käyttöä ja laitteen toiminnan arviointia trendien avulla. Ohjauspaneeli on ovessa, jolloin sitä on helppo käyttää ja tarkkailla. Valittavana useita eri käyttökieliä. Viljelyolosuhteiden muutoksia voi tarkastella suoraan lokeista ja käyttökirjauksista. Lasiovien turvalukitukset varmistavat, etteivät sisäovet jää vahingossa auki. Laitteissa on suuri, lämmitettävä vesisäiliö. Kosteuspitoisuus palautuu viisi kertaa nopeammin kuin tavallisissa inkubaattoreissa, joissa on vesisäiliö. Laite antaa alhaisesta vesitasosta näyttö- ja äänimerkkihälytyksen.
Lisävarusteiden tiedot: Antimikrobinen iONGUARD™-hopeamatriisi antaa soluille lisäsuojaa, sillä se estää biologisten kontaminanttien kasvun ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa kammioissa ja säilyttämään solujen olomuoto. Sisäpuoli on valmistettu kokonaan kuparista. Tuotteessa on käytetty parhaita mahdollisia pintakontaminaatioiden estomenetelmiä. Inkubaattoreissa on vakiovarusteena laadukkaat lämmönjohtokyvyn anturit. Jos lämpötila ja kosteus muuttuvat usein (jos esimerkiksi ovi avataan usein), on suositeltavaa käyttää tehdasasenteista infrapuna-anturia (IR), koska kosteus ja lämpö eivät vaikuta siihen. Lisävarusteena on saatavana myös O₂-säätöyksikkö, sekä automaattinen Auto-Cal-kalibrointitoiminto hypoksisiin tai hyperoksisiin olosuhteisiin.
Toimitustiedot: All units are supplied with three stainless steel or solid copper shelves. Please contact Avantor for details.