Rauta konsentroitu standardiliuos, 1000 mg Fe 15 % kloorivetyhapossa (from FeCl₃) Titrisol® standard for AAS, Supelco®
Toimittaja: Merck
Titrisol®
1.09972.0001EA
34.1
EUR
1.09972.0001
1.09972.0050
Rauta konsentroitu standardiliuos, 1000 mg Fe 15 % kloorivetyhapossa (from FeCl₃) Titrisol® standard for AAS, Supelco®
Standardiaineet ja vertailumateriaalit
Cationic Standards
Iron Standards