Natrium standardiliuos, 1000 mg/L Na vedessä (from NaCl) Specpure® IC-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
41696.AEEA 285 EUR
41696.AE
Natrium standardiliuos, 1000 mg/L Na vedessä (from NaCl) Specpure® IC-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sodium Standards
Molecular Formula: NaCl in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00044631
Sertifikaatit: Traceable to NIST