Molybdeeni standardiliuos 1000 mg/L Mo in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Mo) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
35758.APEA 461 EUR
35758.AP 35758.AD 35758.AE
Molybdeeni standardiliuos 1000 mg/L Mo in 5% typpihapossa with hydrofluoric acid (max. 1%) (from Mo) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Molybdenum Standards
Molecular Formula: Mo in 5% HNO₃/tr. HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003465
Sertifikaatit: Traceable to NIST