Lantaani standardiliuos, 1000 mg/L La 5% typpihapossa (from La₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13870.ADEA 117 EUR
13870.AD 13870.AE 13870.AP
Lantaani standardiliuos, 1000 mg/L La 5% typpihapossa (from La₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Sertifikaatit: Traceable to NIST