Lantaani standardiliuos, 10000 mg/L La 5% typpihapossa (from La₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14429.APEA 738 EUR
14429.AP 14429.AD 14429.AE
Lantaani standardiliuos, 10000 mg/L La 5% typpihapossa (from La₂O₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Sertifikaatit: Traceable to NIST