Zirkonium standardiliuos, 1000 mg/L Zr in 5% kloorivetyhapossa (from ZrOCl₂) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
88119.AEEA 89 EUR
88119.AE 88119.AP
Zirkonium standardiliuos, 1000 mg/L Zr in 5% kloorivetyhapossa (from ZrOCl₂) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Zirconium Standards
Molecular Formula: ZrCl₂O in 5% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011303
Sertifikaatit: Traceable to NIST