Strontium standardiliuos, 10000 mg/L Sr 5 % typpihapossa (from Sr(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14382.APEA 762 EUR
14382.AP 14382.AD 14382.AE
Strontium standardiliuos, 10000 mg/L Sr 5 % typpihapossa (from Sr(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Sertifikaatit: Traceable to NIST