Hopea standardiliuos, 10000 mg/L Ag 5 % typpihapossa (from Ag) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14418.APEA 750 EUR
14418.AP 14418.AE 14418.AD
Hopea standardiliuos, 10000 mg/L Ag 5 % typpihapossa (from Ag) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Silver Standards
Molecular Formula: Ag in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Sertifikaatit: Traceable to NIST