Cesium standardiliuos, 1000 mg/L Cs 5 % typpihapossa (from Cs₂CO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13825.APEA 553 EUR
13825.AP 13825.AD 13825.AE
Cesium standardiliuos, 1000 mg/L Cs 5 % typpihapossa (from Cs₂CO₃) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Cesium Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Sertifikaatit: Traceable to NIST