Pii 10000 mg/L vedessä, sisältää pieniä määriä fluorivetyhappoa (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38723.APEA 899 EUR
38723.AP 38723.AE 38723.AD
Pii 10000 mg/L vedessä, sisältää pieniä määriä fluorivetyhappoa (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Silicium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Sertifikaatit: Traceable to NIST