Pii 1000 mg/L vedessä, sisältää pieniä määriä fluorivetyhappoa (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
38717.AEEA 247 EUR
38717.AE 38717.AD 38717.AP
Pii 1000 mg/L vedessä, sisältää pieniä määriä fluorivetyhappoa (from (NH₄)₂SiF₆) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Silicium Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SiF₆ in H₂O/tr. F-
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085311
Sertifikaatit: Traceable to NIST