Platina 10000 mg/L, 20% suolahapossa (from Pt) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14397.ADEA 783 EUR
14397.AD 14397.AE 14397.AP
Platina 10000 mg/L, 20% suolahapossa (from Pt) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Platinum Standards
Molecular Formula: Pt in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011179
Sertifikaatit: Traceable to NIST