Rikki 10000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14436.APEA 781 EUR
14436.AP 14436.AD 14436.AE
Rikki 10000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Sertifikaatit: Traceable to NIST