Rikki 1000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard for AAS
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
22958.APEA 196 EUR
22958.AP 22958.AE
Rikki 1000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® standard for AAS
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Sertifikaatit: Traceable to NIST