Rikki 1000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13842.APEA 461 EUR
13842.AP 13842.AE 13842.AD
Rikki 1000 mg/L vedessä (from (NH₄)₂SO₄) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Sulphur Standards
Molecular Formula: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085316
Sertifikaatit: Traceable to NIST