DNA-dekontaminaatioliuos, DNA-ExitusPlus™
Toimittaja: PanReac AppliChem
A7089.0500
A7089.0100
A7089.2500RF
A7089.1000RF
A7089.0500EA
108
EUR
A7089.0500
A7089.0100
A7089.2500RF
A7089.1000RF
DNA-dekontaminaatioliuos, DNA-ExitusPlus™
Puhdistusaineet
Dekontaminaatioliuokset nukleiinihapoille
Liuos DNA ja RNA-kontaminaation poistoon pinnoista. Soveltuu PCR-työasemien ja -laitteiden, elektroforeesilaitteiden sekä esimerkiksi pipettien ja reaktioputkien puhdistukseen.
- Kaikki komponentit ovat biohajoavia, eivätkä ne ole ihmiselle haitallisia tai toksisia.
- Ei sisällä syövyttäviä mineraalihappoja tai emäksisiä aineita.
- Ei orgaanisia liuottimia tai haihtuvia komponentteja
- Toimitetaan suihkepulloissa tai täyttöpulloissa