Elatusaineiden supplementit
Toimittaja: Merck
1.11781.0010EA 238 EUR
1.11781.0010 1.07006.0010 1.04039.0001 1.00045.0010 1.10141.0001 1.00888.0010 1.09202.0010 1.00051.0010 1.09874.0010 1.08981.0100 1.00093.0010 1.07627.0010 1.00898.0010 1.09877.0010 1.07624.0010 1.00079.0010 1.12122.0010 1.00092.0010 1.00071.0010 1.09875.0010
Elatusaineiden supplementit
Elatusaineet mikrobiologiaan Elatusaineiden lisäaineet, mikrobiologia
Mikrobien onnistunut eristäminen edellyttää usein selektiivisen elatusaineen käyttöä. Kylmäkuivattujen suplementtien käyttö takaa, että valmis elatusaine on standardilaatua ja vastaa suorituskyvylle asetettuja vaatimuksia selektiivisen elatusaineen.
  • Avattaessa ei vapaudu aerosoleja, mikä pienentää myrkyllisten aineiden hengittämisen riskiä.
  • Kierrekorkin avaaminen on helppoa ja turvallista
  • Vakiotilavuudet helpottavat valmistelua