Fibronektiinia
Toimittaja: Corning
354008 356008
734-0085EA 226 EUR
734-0085 734-0101
Fibronektiinia
Proteiinit
Fibronektiinia on välimatriisissa ja -plasmassa. Fibronektiinin tärkein tehtävä on solumigraatiossa haavan paranemisen ja kehittymisen aikana. Sitä voidaan käyttää ohuena pinnoitteena kudosviljelypinnoilla. Se edistää erityyppisten solujen kiinnittymistä, leviämistä ja lisääntymistä.
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody.