Kollageeni I
Toimittaja: Corning
354265
392-0319EA 507 EUR
392-0319
Kollageeni I
Proteiinit
Kollageeni I:tä löytyy useimmista kudoksista ja elimistä, mutta eniten sitä on verinahassa, jänteissä ja luissa. Kollageeni I:tä käytetään ohuena pinnoitteena solu- ja kudosviljelmissä. Sen avulla edistetään solujen kiinnittymistä ja lisääntymistä. Geelinä käytettynä sillä voidaan edistää soluille ominaisen morfologian ja toiminnan ilmenemistä. Kollageeni I:tä käytetään yleisesti endoteelisolujen, hepatosyyttien, lihassolujen ja useiden muiden solujen viljelyyn. Rotan hännän kollageeni I:n HC-koostumusta käytetään kolmiulotteisissa sovelluksissa, joissa edellytetään vahvaa geeliä, joka antaa maksimaalisen 3D-tukimatriisin (ohjeet toimitetaan tuotteen mukana).
Laadunvalvonta: Kaikkien valmisteluiden laatua valvotaan SDS-PAGE-tekniikalla. Niissä ei ole bakteereita, sieniä eikä mykoplasmaa. Ihmisen kollageeni I:n lähdemateriaalista on testattu hepatiitti B- ja HIV-1-antigeenit.