Büchner-suppilo, kaksiosainen
Toimittaja: Bel-Art
SCIENCEWARE®
BELAH146040000EA 247 EUR
BELAH146040000 BELAF146000043 BELAH146010000 BELAH146020000 BELAH146030000
Büchner-suppilo, kaksiosainen
Suppilot Suodatussuppilot Büchner-suppilot
PP, white.
  • Autoclavable
  • Robust and lightweight
  • Top and bottom can be separated for easy cleaning
For filter paper or membrane filtration discs.