VWR®, Sekoitusmagneettien nostimet
Toimittaja: VWR
VWR®
442-4550EA 20 EUR
442-4550 442-4549 442-4551 442-4552
VWR®, Sekoitusmagneettien nostimet
Sekoittajat Sekoitustyökalut
PTFE pinnoitettu, ydin harvinaisista maametalleista. Poistaa sekoitusmagneetit kaikenlaisista astioista.
  • Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestävät korkeita ja alhaisia lämpötiloja (–200...+280 °C