Precision PT100 -referenssianturit
Toimittaja: Julabo
461-3537EA 2308 EUR
461-3537 461-3534 461-3533 461-3536 461-3535
Precision PT100 -referenssianturit
Elektrodit ja niiden oheistarvikkeet Muut elektrodit
Anturi soveltuu käytettäväksi kalibrointihauteiden kanssa.
  • Sisäänrakennettu mittauselektroniikka ja RS232-liitäntä
  • Mittausalue -30...+300 °C
  • Mittaustarkkuus koko mittausalueella on ±0,05 °C, välillä +0,01 ja 100,00 °C mittaustarkkuus on kuitenkin
Dimensions: 180×4 mm