Boori standardiliuos, 1000 mg/L B in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from B(OH₃)) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13859.AEEA 167 EUR
13859.AE 13859.AD 13859.AP
Boori standardiliuos, 1000 mg/L B in ammonium hydroxide solution (max. 1%) (from B(OH₃)) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Boron Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Sertifikaatit: Traceable to NIST