Lyijy standardiliuos 1000 mg/L Pb 5 % typpihapossa (from Pb) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13853.APEA 477 EUR
13853.AP 14412.AE 13853.AD 13853.AE 14412.AP 14412.AD
Lyijy standardiliuos 1000 mg/L Pb 5 % typpihapossa (from Pb) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Lead Standards
Pb in 5% HNO₃
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134050
Sertifikaatit: Traceable to NIST