Barium standardiliuos, 1000 mg/L Ba 5 % typpihapossa (from Ba(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
13876.AEEA 173 EUR
13876.AE 13876.AD 13876.AP
Barium standardiliuos, 1000 mg/L Ba 5 % typpihapossa (from Ba(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Barium Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Sertifikaatit: Traceable to NIST