Barium standardiliuos 10000 mg/L Ba 5 % typpihapossa (from Ba(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14423.AEEA 299 EUR
14423.AE 14423.AP 14423.AD
Barium standardiliuos 10000 mg/L Ba 5 % typpihapossa (from Ba(NO₃)₂) Specpure® ICP-yksittäiselementtistandardi
Standardiaineet ja vertailumateriaalit Cationic Standards Barium Standards
Molecular Formula: Ba(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134031
Sertifikaatit: Traceable to NIST