Kollageeni IV
Toimittaja: Corning
354233
734-0099EA
255
EUR
734-0099
Kollageeni IV
Proteiinit
Kollageeni IV on kattava ainesosa pohjamembraaneissa. Se on kalvomainen matriisi, jota on epiteeli- ja endoteelisolujen alla sekä lihasrasvan ja hermosolujen ympärillä. Sitä voidaan käyttää ohuena pinnoitteena kudosviljelypinnoilla edistämään solujen kiinnittymistä ja lisääntymistä sekä tutkimaan sen vaikutuksia solujen käyttäytymiseen
Quality controlled by SDS-PAGE and tested and found negative for bacteria, fungi, and mycoplasma. Source material tested for hepatitis B antigen and HIV-1 antibody