Tetrahydrofuraani, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
M-Clarity™ quality level = MQ100
87369-500MLEA 167 EUR
87369-500ML 87369-100ML
Tetrahydrofuraani, Supelco®
Tetrahydrofuraani
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –108,5 °C
Tiheys: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –21,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/60/26837360.jpg