Tetrahydrofuraani, kuivattu (enint. 0,003% H2O) ≥99.9% stabiloitu
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 250 ppm
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83678.230EA 147 EUR
83678.230 83678.269 83678.290
Tetrahydrofuraani, kuivattu (enint. 0,003% H2O) ≥99.9% stabiloitu
Tetrahydrofuraani
250 ml bottle with a septum cap featuring six separate re-sealable puncture points
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –108,5 °C
Tiheys: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –21,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.9 %
Acidity Max. 0.0005 meq/g
Evaporation residue Max. 5 ppm
Water Max. 30 ppm