Tetrahydrofuraani ≥99% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Toimittaja: VWR Chemicals
Vaara
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 250-400 ppm
28552.368EA 324 EUR
28552.368 28552.324 28552.290 28552.461
Tetrahydrofuraani ≥99% stabiloitu, GPR RECTAPUR®
Tetrahydrofuraani
Kaava: C₄H₈O
MW: 72,11 g/mol
Kiehumispiste: 66 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –108,5 °C
Tiheys: 0,888 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: –21,5 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00005356
CAS-numero: 109-99-9
EINECS: 203-726-8
UN: 2056
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615188-48
Merck Index: 12,09351
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/19/789519.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Assay Min. 99 %
Appearance Clear colourless liquid
IR Spectrum Passes test
Boiling point 65.0 - 66.5 °C
Density (20/4) 0.885 - 0.888
Free acidity Max. 0.0003 meq/g
Refractive index (20°C) 1.406 - 1.408
Peroxides (as H2O2) Max. 100 ppm
Water Max. 0.03 %