Petrimalja, Analyslide®
Toimittaja: Cytiva (Formerly Pall Lab)
Analyslide®
516-8020EA 212 EUR
516-8020
Petrimalja, Analyslide®
Soluviljelyalustat Petrimaljat
Analyslide®-petrimaljassa on suorakulmainen pohja ja pyöreä kammio, johon sopii 47 mm:n kalvosuodatin. Näyte on suojassa mikroskooppitutkimuksen aikana, ja kalvosuodattimet voidaan säilyttää ja suojata maljoilla.
  • Suorakulmainen alusta sopii useimpiin mikroskoopin jalustoihin
  • Tiivis sisemmän suojarenkaan ansiosta
  • Kirkas kansi ei häiritse näytteen tarkastelua
  • Himmeään alueeseen maljan pohjassa voi helposti kirjoittaa
  • Käytännöllinen laatikko helpottaa näytteiden keräämistä ja säilyttämistä
Base and lid are constructed from PS.